Osmio (IV) óxido (≥83% Os)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
39497.01
39497.03
39497.06
39497.01EA
143
EUR
39497.01
39497.03
39497.06
Osmio (IV) óxido (≥83% Os)
Osmio (IV) óxido
CAS No.: 12036-02-1
Molecular Formula: OsO2
Formula Weight: 222.20
Physical Form: Solid
Density: 11.4
Appearance: Black
Odour: Chlorine-like
MDL No.: MFCD00011150
Formula:
O₂Os MW: 222.23 g/mol Densidad: 11.4 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011150 Núm. CAS: 12036-02-1 |