Platino (IV) óxido 83% Pt
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dióxido de platino
195320010 195320050
ACRO195320010EA 232 EUR
ACRO195320010 ACRO195320050
Platino (IV) óxido 83% Pt
Platino (IV) óxido
Formula: O₂Pt
MW: 227.08 g/mol
Pto. de fusión: 450
Densidad: 11.8
Número MDL: MFCD00011184
Núm. CAS: 1314-15-4
EINECS: 215-223-0
UN: 1479
ADR: 5.1 I
Índice Merck: 12,07686
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown Powder
Assay ≥79 % (Pt)