Platino (IV) óxido, anhidro ≥99.95% (metals basis) Pt ≥ 84.4%, Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dióxido de platino
40402.01 40402.03 40402.06
40402.01EA 93.5 EUR
40402.01 40402.03 40402.06
Platino (IV) óxido, anhidro ≥99.95% (metals basis) Pt ≥ 84.4%, Premion®
Platino (IV) óxido
Purity: 99.95% CAS No.: 1314-15-4 Molecular Formula: O2Pt Formula Weight: 227.09 Physical Form: Powder Density: 10.2 Appearance: Dark brown Odour: Odourless Melting Point: 450° Merck Reference: 14,7527 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00011184
Formula: O₂Pt
MW: 227.08 g/mol
Pto. de fusión: 450
Densidad: 10.2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011184
Núm. CAS: 1314-15-4
EINECS: 215-223-0
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 14,7527