Dióxido de rutenio, anhidro 99.5+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Óxido de rutenio (IV), Rutenio (IV) óxido
218340010 218340050
ACRO218340010EA 108 EUR
ACRO218340010 ACRO218340050
Dióxido de rutenio, anhidro 99.5+%
Dióxido de rutenio
Formula: O₂Ru
Pto. de fusión: 1200 °C
Densidad: 6,97 g/cm³
Número MDL: MFCD00074857
Núm. CAS: 12036-10-1
EINECS: 234-840-6
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black Powder
Purity ≥99.50 %