Dióxido de rutenio, anhidro ≥99.95% (metals basis) Ru ≥ 75.2%, Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Óxido de rutenio (IV), Rutenio (IV) óxido
11804.02
11804.04
11804.09
11804.02EA
55.8
EUR
11804.02
11804.04
11804.09
Dióxido de rutenio, anhidro ≥99.95% (metals basis) Ru ≥ 75.2%, Premion®
Dióxido de rutenio
Purity: 99.95%
CAS No.: 12036-10-1
Molecular Formula: O2Ru
Formula Weight: 133.07
Physical Form: Powder
Density: 6.97
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1200° subl.
Solubility: Insoluble in water, acids. Soluble in fused alkalis
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00011210
Formula:
O₂Ru MW: 133.07 g/mol Pto. de fusión: 1200 °C (subl.) Densidad: 6.97 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00074857 Núm. CAS: 12036-10-1 EINECS: 234-840-6 UN: 1479 ADR: 5.1 II |