Dióxido de rutenio ≥99.95% (metals basis) Ru typ. 74%, Premion®, Electronic Grade for the electronics industry
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Óxido de rutenio (IV), Rutenio (IV) óxido
40336.02 40336.04 40336.09
40336.02EA 0 EUR
40336.02 40336.04 40336.09
Dióxido de rutenio ≥99.95% (metals basis) Ru typ. 74%, Premion®, Electronic Grade for the electronics industry
Dióxido de rutenio
Purity: 99.95% CAS No.: 12036-10-1 Molecular Formula: RuO2 Formula Weight: 133.07 Physical Form: Sub-micron Powder, Surface Area 45-65m2/g Density: 6.97 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1200° subl. UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00011210
Semiconductor industry for the manufacture of resistor pastes
Formula: O₂Ru
MW: 133.07 g/mol
Pto. de fusión: 1200 °C (subl.)
Densidad: 6.97
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011210
Núm. CAS: 12036-10-1
EINECS: 234-840-6
UN: 1479
ADR: 5.1 II