Dióxido de rutenio, anhidro 99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Óxido de rutenio (IV), Rutenio (IV) óxido
A10816.14 A10816.03 A10816.06
A10816.14EA 2330 EUR
A10816.14 A10816.03 A10816.06
Dióxido de rutenio, anhidro 99.9% (metals basis)
Dióxido de rutenio
Purity: 99.9% CAS No.: 12036-10-1 Molecular Formula: RuO2 Formula Weight: 133.07 Odour: Odourless Melting Point: 1200° subl. UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00011210
Formula: O₂Ru
MW: 133,07 g/mol
Pto. de fusión: 1200 °C (subl.)
Densidad: 6,97
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011210
Núm. CAS: 12036-10-1
EINECS: 234-840-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II