Dihidróxido de cobalto ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cobalto (II) hidróxido
12524.22
12524.36
12524.A3
12524.22EA
63.7
EUR
12524.22
12524.36
12524.A3
Dihidróxido de cobalto ≥99.9% (metals basis)
Dihidróxido de cobalto
Purity: 99.9%
CAS No.: 21041-93-0
Molecular Formula: H2CoO2
Formula Weight: 92.95
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Pink to purple
Odour: Odourless
Melting Point: 250° dec.
Solubility: Soluble in acids, ammonia. Very slightly soluble in water
Merck Reference: 14,2442
MDL No.: MFCD00016015
Formula:
H₂CoO₂ MW: 92.95 g/mol Pto. de fusión: 250 °C (desc.) Densidad: 3.597 g/cm³ (15 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016015 Núm. CAS: 21041-93-0 EINECS: 244-166-4 Índice Merck: 14,2442 |