Dihidróxido de cobalto ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cobalto (II) hidróxido
B22045.18 B22045.30
B22045.18EA 35.2 EUR
B22045.18 B22045.30
Dihidróxido de cobalto ≥97%
Dihidróxido de cobalto
Purity: 97% CAS No.: 21041-93-0 Molecular Formula: H2CoO2 Formula Weight: 92.95 Odour: Odourless Melting Point: 250° dec. MDL No.: MFCD00016015
Formula: H₂CoO₂
MW: 92.95 g/mol
Pto. de fusión: 250 °C (desc.)
Densidad: 3.597 g/cm³ (15 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016015
Núm. CAS: 21041-93-0
EINECS: 244-166-4
Índice Merck: 13,02467