Hierro (II) sulfuro 99.9% (trace metals basis) -100 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Ferrous sulphide
315870100
315870500
ACRO315870100EA
96.8
EUR
ACRO315870100
ACRO315870500
Hierro (II) sulfuro 99.9% (trace metals basis) -100 mesh
Hierro (II) sulfuro
Formula:
FeS MW: 87.91 g/mol Pto. de fusión: 1195 °C Densidad: 4.84 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011013 Núm. CAS: 1317-37-9 EINECS: 215-268-6 Índice Merck: 12,04106 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Grey to brown to black Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.1 % |