Hierro (II) sulfuro ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Ferrous sulphide
17422.09
17422.18
17422.09EA
85.2
EUR
17422.09
17422.18
Hierro (II) sulfuro ≥99% (metals basis)
Hierro (II) sulfuro
Purity: 99%
CAS No.: 1317-37-9
Molecular Formula: FeS (Fe typically 0.9)
Formula Weight: 87.91
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 4.74
Appearance: Brown to black
Odour: Odourless
Melting Point: 1195°
Solubility: Soluble in acids with H2S evolution
Merck Reference: 14,4058
MDL No.: MFCD00011013
Formula:
FeS MW: 87.91 g/mol Pto. de fusión: 1195 Densidad: 4.74 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011013 Núm. CAS: 1317-37-9 EINECS: 215-268-6 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 14,4058 |