Hierro (II) sulfuro ≥99.98% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
22388.06
22388.14
22388.06EA
143
EUR
22388.06
22388.14
Hierro (II) sulfuro ≥99.98% (metals basis)
Hierro (II) sulfuro
Purity: 99.98%
CAS No.: 1317-37-9
Molecular Formula: FeS
Formula Weight: 87.91
Physical Form: Powder
Density: 4.74
Appearance: Brown to black
Odour: Odourless
Melting Point: 1195°
Merck Reference: 14,4058
MDL No.: MFCD00011013
Formula:
FeS MW: 87,91 g/mol Pto. de fusión: 1195 °C Densidad: 4,74 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011013 Núm. CAS: 1317-37-9 EINECS: 215-268-6 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,4058 |