Hierro (II) sulfuro, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A15569.0B A15569.0I A15569.30
A15569.0BEA 124 EUR
A15569.0B A15569.0I A15569.30
Hierro (II) sulfuro, tech.
Hierro (II) sulfuro
CAS No.: 1317-37-9 Molecular Formula: FeS Formula Weight: 87.91 Odour: Odourless Melting Point: 1195° Merck Reference: 14,4058 MDL No.: MFCD00011013
Formula: FeS
Pto. de fusión: 1195 °C
Densidad: 4,74
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011013
Núm. CAS: 1317-37-9
EINECS: 215-268-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,4058