Nickel sulphide ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Nickel subsulphide, Nickel disulphane
35661.18 35661.09
35661.18EA 491 EUR
35661.18 35661.09
Nickel sulphide ≥99.9% (metals basis)
Nickel sulphide
Purity: 99.9% CAS No.: 12035-72-2 Molecular Formula: Ni3S2 Formula Weight: 240.19 Physical Form: -200 Mesh Powder Appearance: Black Melting Point: 797° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016266
Formula: Ni₃S₂
MW: 240,21 g/mol
Pto. de fusión: 797 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00217044
Núm. CAS: 12035-72-2
EINECS: 234-829-6
UN: 3077
ADR: 9,III