Cobalto sulfato heptahidrato 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cobalto (II) sulfato heptahidrato
213101000 213105000 213100025
ACRO213101000EA 90.6 EUR
ACRO213101000 ACRO213105000 ACRO213100025
Cobalto sulfato heptahidrato 99+%, extra puro
Cobalto sulfato heptahidrato
Formula: CoSO₄·7H₂O
MW: 281.1 g/mol
Pto. de fusión: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149658
Núm. CAS: 10026-24-1
EINECS: 233-334-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,02510
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red-brown Adhering crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤500 ppm