Cobalto sulfato heptahidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cobalto (II) sulfato heptahidrato
10696.14
10696.22
10696.14EA
242
EUR
10696.14
10696.22
Cobalto sulfato heptahidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Cobalto sulfato heptahidrato
Purity: 99.999%
CAS No.: 10026-24-1
Molecular Formula: CoO4S.7H2O
Formula Weight: 281.10 (154.99anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.03
Appearance: Dark red
Odour: Odourless
pH: 4
Merck Reference: 14,2448
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149658
Formula:
CoSO₄·7H₂O MW: 281.1 g/mol Pto. de fusión: 735 Densidad: 2.03 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149658 Núm. CAS: 10026-24-1 EINECS: 233-334-2 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 14,2448 |