Cobalto sulfato heptahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cobalto (II) sulfato heptahidrato
A16201.0E A16201.22 A16201.36
A16201.0EEA 501 EUR
A16201.0E A16201.22 A16201.36
Cobalto sulfato heptahidrato ≥98%
Cobalto sulfato heptahidrato
Purity: 98% CAS No.: 10026-24-1 Molecular Formula: CoO4S.7H2O Formula Weight: 281.10 (154.99anhy) Odour: Odourless pH: 4 Merck Reference: 14,2448 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149658
Formula: CoSO₄·7H₂O
MW: 281.1 g/mol
Pto. de fusión: 735
Densidad: 2.03
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149658
Núm. CAS: 10026-24-1
EINECS: 233-334-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,02510