Cobalto sulfato heptahidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Cobalto (II) sulfato heptahidrato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02556.0100 1.02556.0250
1.02556.0100EA 233 EUR
1.02556.0100 1.02556.0250
Cobalto sulfato heptahidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Cobalto sulfato heptahidrato
Formula: CoSO₄·7H₂O
MW: 281.1 g/mol
Pto. de fusión: 735
Densidad: 2.03 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00149658
Núm. CAS: 10026-24-1
EINECS: 233-334-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,02510
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 362 g/l (20 °C)
Melting Point 98 °C
Molar Mass 281.10 g/mol
Bulk Density 800 - 1100 kg/m3
Density 1.95 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material