Cobalto sulfato heptahidrato ≥97%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
22926.268EA 217 EUR
22926.268 22926.361
Cobalto sulfato heptahidrato ≥97%, TECHNICAL
Cobalto sulfato heptahidrato
Formula: CoSO₄·7H₂O
Pto. de fusión: 735 °C
Densidad: 2,03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149658
Núm. CAS: 10026-24-1
EINECS: 233-334-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,02510
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 97 %