5-Hidroxi-2-hidroximetil-4-pirona 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Hidroxi-2-hidroximetil-γ-pirona
205220050 205220250 205221000 205225000
ACRO205220050EA 52.9 EUR
ACRO205220050 ACRO205220250 ACRO205221000 ACRO205225000
5-Hidroxi-2-hidroximetil-4-pirona 99%
5-Hidroxi-2-hidroximetil-4-pirona
Formula: C₆H₆O₄
MW: 142,11 g/mol
Pto. Ebullición: 323 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 151…156 °C
Densidad: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006580
Núm. CAS: 501-30-4
EINECS: 207-922-4
Índice Merck: 13,05334
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 156 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %