5-Hidroxi-2-hidroximetil-4-pirona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10760.06
A10760.14
A10760.22
A10760.06EA
49.2
EUR
A10760.06
A10760.14
A10760.22
5-Hidroxi-2-hidroximetil-4-pirona ≥99%
5-Hidroxi-2-hidroximetil-4-pirona
Purity: 99%
CAS No.: 501-30-4
Molecular Formula: C6H6O4
Formula Weight: 142.11
Odour: Odourless
Melting Point: 152-155°
Beilstein Reference: 120895
Merck Reference: 14,5317
MDL No.: MFCD00006580
Formula:
C₆H₆O₄ Pto. Ebullición: 323 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 152…155 °C Densidad: 1,58 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006580 Núm. CAS: 501-30-4 EINECS: 207-922-4 Índice Merck: 14,5317 |