γ-Butirolactona 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: GBL, 1,4-Butirolactona, 4-Butanolido
108130010 108130025 108130100
ACRO108130010EA 83.9 EUR
ACRO108130010 ACRO108130025 ACRO108130100
γ-Butirolactona 99+%
γ-Butirolactona
Formula: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Pto. Ebullición: 204 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 1,12 g/cm³
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005386
Núm. CAS: 96-48-0
EINECS: 202-509-5
Índice Merck: 13,01596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e855ee75d3243dd31c0ed64e2354b467a7de1f40&vid=a50dd849ab627dd2dde8674edf04ce9bad83f843&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4355 to 1.4375 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
Additional info remark: this product may darken with age and heat
GC ≥99.0 %
Color scale ≤40 APHA
Free acid ≤0.1 % (as hydroxybutyric acid)
Titration with NaOH ≥98.5 %