γ-Butirolactona para síntesis
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: GBL, 1,4-Butirolactona, 4-Butanolido
8.01661.0100 8.01661.1000 8.01661.2500 8.01661.9025 8.01661.9230
8.01661.0100EA 24.9 EUR
8.01661.0100 8.01661.1000 8.01661.2500 8.01661.9025 8.01661.9230
γ-Butirolactona para síntesis
γ-Butirolactona
Formula: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Pto. Ebullición: 204 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –44 °C
Densidad: 1,1286 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005386
Núm. CAS: 96-48-0
EINECS: 202-509-5
Índice Merck: 13,01596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e855ee75d3243dd31c0ed64e2354b467a7de1f40&vid=a50dd849ab627dd2dde8674edf04ce9bad83f843&prid=web&clid=SAPDAM