Anhídrido succínico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
158760010 158760050 158760500 158760051 158762500
ACRO158760010EA 234 EUR
ACRO158760010 ACRO158760050 ACRO158760500 ACRO158760051 ACRO158762500
Anhídrido succínico 99%
Anhídrido succínico
Formula: C₄H₄O₃
Pto. Ebullición: 261 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 116…120 °C
Densidad: 1,503 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005525
Núm. CAS: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,09039
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals or flakes and/or chips
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Titration by coupling ≥98.5 %