Anhídrido succínico
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
Sinónimos: Dihydrofuran-2,5-dione
02102970.5 0210297001
ICNA02102970.5EA 138 EUR
ICNA02102970.5 ICNA0210297001
Anhídrido succínico
Anhídrido succínico
Formula: C₄H₄O₃
MW: 100,07 g/mol
Pto. Ebullición: 261 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 120 °C
Densidad: 1,503 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 157 °C
Número MDL: MFCD00005525
Núm. CAS: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,09039