Anhídrido succínico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00683.0100
8.00683.0500
8.00683.1000
8.00683.9050
8.00683.0100EA
41.5
EUR
8.00683.0100
8.00683.0500
8.00683.1000
8.00683.9050
Anhídrido succínico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Anhídrido succínico
Formula:
C₄H₄O₃ Pto. Ebullición: 261 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 120 °C Densidad: 1,503 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 157 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005525 Núm. CAS: 108-30-5 EINECS: 203-570-0 UN: 3261 ADR: 8,II Índice Merck: 12,09039 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 67 g/l (20 °C) Hydrolysis |
Melting Point | 116 - 120 °C |
Molar Mass | 100.07 g/mol |
Bulk Density | 550 - 600 kg/m3 |
Boiling Point | 261 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (92 °C) |
Flash Point | 157 °C |
Density | 1.48 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.7 (20 g/l, H2O) |