Tetrahidropirano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
325881000 325885000
ACRO325881000EA 68.2 EUR
ACRO325881000 ACRO325885000
Tetrahidropirano 99%
Tetrahidropirano
Formula: C₅H₁₀O
Pto. Ebullición: 88 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 0,88 g/cm³
Pto. de inflamación: –15 °C
Número MDL: MFCD00006585
Núm. CAS: 142-68-7
EINECS: 205-552-8
UN: 3271
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,09356
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %