Tetrahidropirano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98+%
CAS No.: 142-68-7
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.14
Flash Point: -15°(5°F)
Refractive Index: 1.4210
Melting Point: -49°
Boiling Point: 87-89°
Beilstein Reference: 102436
Merck Reference: 14,9217
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00006585
Formula:
C₅H₁₀O Pto. Ebullición: 87…89 °C Pto. de fusión: –49 °C Densidad: 0,882 Pto. de inflamación: –15 °C (5 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006585 Núm. CAS: 142-68-7 EINECS: 205-552-8 UN: 3271 ADR: 3,II Índice Merck: 14,9217 |