(±)-γ-Decalactona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(±)-Decan-4-olido
A19732.06
A19732.14
A19732.22
A19732.06EA
31.7
EUR
A19732.06
A19732.14
A19732.22
(±)-γ-Decalactona ≥98%
(±)-γ-Decalactona
Purity: 98%
CAS No.: 706-14-9
Molecular Formula: C10H18O2
Formula Weight: 170.25
Flash Point: 146°(294°F)
Refractive Index: 1.500
Boiling Point: 150-153°/15mm
Beilstein Reference: 117547
MDL No.: MFCD00005404
Formula:
C₁₀H₁₈O₂ MW: 170.25 g/mol Pto. Ebullición: 150…153 °C (15 mmHg) Densidad: 0.948 Pto. de inflamación: 146 °C (294 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005404 Núm. CAS: 706-14-9 EINECS: 211-892-8 |