Laurato de sorbitano

Proveedor: Thermo Scientific

Sinónimos: Span 20

L12099.30 L12099.0B
L12099.30EA 39.3 EUR
L12099.30 L12099.0B
Laurato de sorbitano
Laurato de sorbitano

CAS No.: 1338-39-2 Molecular Formula: C18H34O6 Formula Weight: 346.47 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4740 Merck Reference: 14,8724 MDL No.: MFCD00005365

Formula: C₁₈H₃₄O₆
MW: 346,46 g/mol
Densidad: 1,032
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005365
Núm. CAS: 1338-39-2
EINECS: 215-663-3
Índice Merck: 14,8724

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR