Span® 20, Span® para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40119.0100 8.40119.0500 8.40119.9999
8.40119.0100EA 44.9 EUR
8.40119.0100 8.40119.0500 8.40119.9999
Span® 20, Span® para síntesis, Sigma-Aldrich®
Span® 20
Formula: C₁₈H₃₄O₆
MW: 346,46 g/mol
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005365
Núm. CAS: 1338-39-2
EINECS: 215-663-3
Índice Merck: 12,08872
Order Now
Resultados test especificaciones
Molar Mass 346.47 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C
Density 1.0 g/cm3 (20 °C)