Estearato de sorbitano
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L11435.30 L11435.0B
L11435.30EA 32 EUR
L11435.30 L11435.0B
Estearato de sorbitano
Estearato de sorbitano
CAS No.: 1338-41-6 Molecular Formula: C24H46O6 Formula Weight: 430.63 Flash Point: 149°(300°F) Melting Point: 53-57° Merck Reference: 14,8724 MDL No.: MFCD00005366
Formula: C₂₄H₄₆O₆
Pto. de fusión: 53…57 °C
Densidad: 1,00
Pto. de inflamación: >149 °C (300 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005366
Núm. CAS: 1338-41-6
EINECS: 215-664-9
Índice Merck: 14,8724