Span® 85, Span® para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Trioleato de anhidro-D-glucitol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40124.0100 8.40124.0500 8.40124.0025
8.40124.0100EA 52.9 EUR
8.40124.0100 8.40124.0500 8.40124.0025
Span® 85, Span® para síntesis, Sigma-Aldrich®
Span® 85
Formula: C₆₀H₁₀₈O₈
MW: 957,51 g/mol
Pto. Ebullición: ∼100 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133820
Núm. CAS: 26266-58-0
EINECS: 247-569-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (25 °C) insoluble
Molar Mass 957.51 g/mol
Boiling Point 100 °C
Vapor Pressure  - 1.4 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)