Span® 65, Span® para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Sorbitan tristearate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40122.0100 8.40122.0500
8.40122.0100EA 50.2 EUR
8.40122.0100 8.40122.0500
Span® 65, Span® para síntesis, Sigma-Aldrich®
Span® 65
Formula: C₆₀H₁₁₄O₈
MW: 963,56 g/mol
Densidad: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 26658-19-5
EINECS: 247-891-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 53 °C
Molar Mass 963.55 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1.4 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C
Density 0.98 g/cm3 (25 °C)