Espironolactona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
207460010 207460050
ACRO207460010EA 76.1 EUR
ACRO207460010 ACRO207460050
Espironolactona 99%
Espironolactona
Formula: C₂₄H₃₂O₄S
Pto. Ebullición: 597 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 198…207 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082250
Núm. CAS: 52-01-7
EINECS: 200-133-6
Índice Merck: 12,08917
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellowish-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 2 h)
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -41° to -45° (20°C, 589 nm) (c=1, EtOH)