Ácido L(+)-ascórbico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11188.22
11188.36
11188.A3
11188.22EA
37.7
EUR
11188.22
11188.36
11188.A3
Ácido L(+)-ascórbico ≥98%
Ácido L(+)-ascórbico
Purity: 98+%
CAS No.: 50-81-7
Molecular Formula: C6H8O6
Formula Weight: 176.12
Physical Form: Powder
Density: 1.65
Melting Point: ca 191° dec.
Beilstein Reference: 84272
Merck Reference: 14,830
MDL No.: MFCD00064328
Formula:
C₆H₈O₆ Pto. Ebullición: 553 °C (1013 hPa) Densidad: 1,65 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064328 Núm. CAS: 50-81-7 EINECS: 200-066-2 IR: exempt Índice Merck: 14,830 |