Ácido L(+)-ascórbico, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
1831-1 1831-1KG
1831-1EA 242 EUR
1831-1 1831-1KG
Ácido L(+)-ascórbico, Millipore®
Ácido L(+)-ascórbico
Formula: C₆H₈O₆
Pto. Ebullición: 553 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 190…192 °C
Densidad: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064328
Núm. CAS: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
IR: exempt
Índice Merck: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM