Sodio L(+)-ascorbato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
352680050 352681000 352685000 352680025
ACRO352680050EA 32.5 EUR
ACRO352680050 ACRO352681000 ACRO352685000 ACRO352680025
Sodio L(+)-ascorbato 99%
Sodio L(+)-ascorbato
Formula: C₆H₇NaO₆
Pto. de fusión: 219…221 °C (desc.)
Densidad: 1,799 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082340
Núm. CAS: 134-03-2
EINECS: 205-126-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d142b281353c28f2a72502b60fece03e926023d&vid=988032859afe97984b0fc1b8bfd43cff093f099a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric 98.5 to 101.5 %
Solubility (5% in water) Clear colorless to light yellow
Specific optical rotation +103° to +108° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)