Sodio L(+)-ascorbato ≥99%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
27688.235EA 120 EUR
27688.235 27688.292
Sodio L(+)-ascorbato ≥99%, TECHNICAL
Sodio L(+)-ascorbato
Formula: C₆H₇NaO₆
Pto. de fusión: 219 °C
Densidad: 1,799 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082340
Núm. CAS: 134-03-2
EINECS: 205-126-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d142b281353c28f2a72502b60fece03e926023d&vid=988032859afe97984b0fc1b8bfd43cff093f099a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %