Ácido dehidroacético 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Acetil-6-metil-2H-pirano-2,4(3H)-diona, 3-Acetil-4-hidroxi-6-metil-2H-pirano-2-ona
111940050 111941000 111945000
ACRO111940050EA 25.2 EUR
ACRO111940050 ACRO111941000 ACRO111945000
Ácido dehidroacético 98%
Ácido dehidroacético
Formula: C₈H₈O₄
MW: 168.15 g/mol
Pto. Ebullición: 333
Pto. de fusión: 109…112 °C
Pto. de inflamación: 157
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066709
Núm. CAS: 520-45-6
EINECS: 208-293-9
Índice Merck: 13,02885
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 112 °C
Sulfated ash ≤0.1 % (700 °C, 2 h)
Titration with NaOH ≥97.5 %