Ácido dehidroacético ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Acetil-6-metil-2H-pirano-2,4(3H)-diona, 3-Acetil-4-hidroxi-6-metil-2H-pirano-2-ona
A17827.0B
A17827.18
A17827.30
A17827.0BEA
185
EUR
A17827.0B
A17827.18
A17827.30
Ácido dehidroacético ≥98%
Ácido dehidroacético
Purity: 98%
CAS No.: 520-45-6
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Flash Point: 157°(314°F)
Melting Point: 109-113°
Boiling Point: 269-270°
Beilstein Reference: 6129
Merck Reference: 14,2865
MDL No.: MFCD00066709
Formula:
C₈H₈O₄ MW: 168,15 g/mol Pto. Ebullición: 269…270 °C Pto. de fusión: 109…113 °C Pto. de inflamación: 157 °C (314 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066709 Núm. CAS: 520-45-6 EINECS: 208-293-9 Índice Merck: 14,2865 |