Ácido dehidroacético para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 3-Acetil-6-metil-2H-pirano-2,4(3H)-diona, 3-Acetil-4-hidroxi-6-metil-2H-pirano-2-ona
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22011.0005 8.22011.0250 8.22011.9050 8.22011.1000 8.22011.9025
8.22011.0005EA 25.2 EUR
8.22011.0005 8.22011.0250 8.22011.9050 8.22011.1000 8.22011.9025
Ácido dehidroacético para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido dehidroacético
Formula: C₈H₈O₄
MW: 168.15 g/mol
Pto. Ebullición: 333
Pto. de fusión: 108
Pto. de inflamación: 157
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066709
Núm. CAS: 520-45-6
EINECS: 208-293-9
Índice Merck: 13,02885
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 109 - 111 °C
Molar Mass 168.14 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.001 hPa (20 °C)
Flash Point 157 °C
pH 4 (2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 336 °C
Synonyms 3-Acetyl-3,4-dihydro-6-methyl-2H-pyran-2,4-dione
Hill Formula C8H8O4