Dehidracetato sódico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(3,4-dihidro-6-metil-2,4-dioxo-2H-piran-3-iliden)etanolato de sodio
B21060.0E
B21060.22
B21060.36
B21060.0EEA
541
EUR
B21060.0E
B21060.22
B21060.36
Dehidracetato sódico ≥97%
Dehidracetato sódico
Purity: 97%
CAS No.: 4418-26-2
Molecular Formula: C8H7NaO4
Formula Weight: 190.13
pH: 8.8-9.3
Melting Point: ca 295° dec.
MDL No.: MFCD00040583
Formula:
C₈H₇NaO₄ MW: 190.13 g/mol Pto. de fusión: ∼ 295 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040583 Núm. CAS: 4418-26-2 EINECS: 224-580-1 |