Dehidracetato sódico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14085.0005 8.14085.0250 8.14085.1000 8.14085.9025
8.14085.0005EA 24.9 EUR
8.14085.0005 8.14085.0250 8.14085.1000 8.14085.9025
Dehidracetato sódico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Dehidracetato sódico
Formula: C₈H₇NaO₄
Pto. de fusión: 280…285 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040583
Núm. CAS: 4418-26-2
EINECS: 224-580-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 330 g/l (20 °C)
Melting Point 280 - 285 °C
Molar Mass 190.13 g/mol
Bulk Density 500 - 550 kg/m3
pH 8.8 - 9.3 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 360 °C