Perileno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
L03047.03
L03047.06
L03047.03EA
41.1
EUR
L03047.03
L03047.06
Perileno ≥98%
Perileno
Purity: 98+%
CAS No.: 198-55-0
Molecular Formula: C20H12
Formula Weight: 252.32
Odour: Odourless
Melting Point: 276-280°
Beilstein Reference: 1911335
Merck Reference: 14,7184
MDL No.: MFCD00004142
Formula:
C₂₀H₁₂ MW: 252,32 g/mol Pto. Ebullición: 443 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 276…280 °C Densidad: 1,362 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004142 Núm. CAS: 198-55-0 EINECS: 205-900-9 Índice Merck: 14,7184 |