Perileno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20969.0001 8.20969.0005
8.20969.0001EA 49.5 EUR
8.20969.0001 8.20969.0005
Perileno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Perileno
Formula: C₂₀H₁₂
Pto. Ebullición: 443 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 273…278 °C
Densidad: 1,362 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004142
Núm. CAS: 198-55-0
EINECS: 205-900-9
Índice Merck: 12,07325
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility  - 0.0001 g/l (25 °C)
Melting Point 273 - 278 °C
Molar Mass 252.31 g/mol
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (20 °C)