Fenantreno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
130090050 130090500 130095000
ACRO130090050EA 24.2 EUR
ACRO130090050 ACRO130090500 ACRO130095000
Fenantreno 97%
Fenantreno
Formula: C₁₄H₁₀
Pto. Ebullición: 340 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 95…101 °C
Densidad: 1,063 g/cm³
Pto. de inflamación: 153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001168
Núm. CAS: 85-01-8
EINECS: 201-581-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,07354
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92527d856e1fe8582e54bf3812e1580ee0b91b05&vid=d8ec397dac001e49a7958f12aacb577cd11954da&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to grey to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 101 °C
GC ≥96.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT
Peroxides ≤50 ppm