Fenantreno tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A19646.0E
A19646.22
A19646.36
A19646.0EEA
856
EUR
A19646.0E
A19646.22
A19646.36
Fenantreno tech. 90%, grado técnico
Fenantreno
Purity: 90%
CAS No.: 85-01-8
Molecular Formula: C14H10
Formula Weight: 178.23
Flash Point: 171°(339°F)
Melting Point: 97-101°
Boiling Point: 340°
Solubility: Soluble in alcohol, benzene, toluene, and glacial acetic acid
Beilstein Reference: 1905428
Merck Reference: 14,7212
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00001168
Formula:
C₁₄H₁₀ Pto. Ebullición: 340 °C Pto. de fusión: 97…101 °C Densidad: 0,980 Pto. de inflamación: 171 °C (339 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001168 Núm. CAS: 85-01-8 EINECS: 201-581-5 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,7212 |