Fenantreno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22122.0100 8.22122.0250
8.22122.0100EA 107 EUR
8.22122.0100 8.22122.0250
Fenantreno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Fenantreno
Formula: C₁₄H₁₀
Pto. Ebullición: 340 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 97…99 °C
Densidad: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001168
Núm. CAS: 85-01-8
EINECS: 201-581-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,07354
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92527d856e1fe8582e54bf3812e1580ee0b91b05&vid=d8ec397dac001e49a7958f12aacb577cd11954da&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1.15 mg/l (25 °C)
Melting Point 97 - 100 °C
Molar Mass 178.23 g/mol
Bulk Density 690 kg/m3
Boiling Point 336 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.00012 hPa (20 °C)
Flash Point 171 °C
Ignition Point 450 °C