Fenantridin-6(5H)-ona 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B25187.03
B25187.06
B25187.03EA
65.6
EUR
B25187.03
B25187.06
Fenantridin-6(5H)-ona 96%
Fenantridin-6(5H)-ona
Purity: 96%
CAS No.: 1015-89-0
Molecular Formula: C13H9NO
Formula Weight: 195.22
Melting Point: 288-294°
Beilstein Reference: 140641
Formula:
C₁₃H₉NO Pto. de fusión: 288…294 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004988 Núm. CAS: 1015-89-0 EINECS: 213-804-3 |